2-Formylphenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: 2-Formylbenzeneboronic acid, (2-Formylphenyl)metaboric acid, 2-Boronobenzaldehyde, (2-Formylphenyl)boronic acid, Dihydroxy(2-formylphenyl)borane
AC35936.1 AC35936.10 359360010 359360050
MAYBAC35936.1EA 0 NOK
MAYBAC35936.1 MAYBAC35936.10 ACRO359360010 ACRO359360050
2-Formylphenylboronic acid 98%
2-Formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Smeltepunkt: 120…122 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151822
CAS-nummer: 40138-16-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink to orange Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Titration with NaOH ≥97.5 %