3-Formylphenylboronic acid 97%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
Synonymer: Dihydroxy(3-formylphenyl)borane, 3-Boronobenzaldehyde, (3-Formylphenyl)metaboric acid, 3-Formylbenzeneboronic acid, (3-Formylphenyl)boronic acid
AC35937.1 359370010 359370050 359370250
MAYBAC35937.1EA 0 NOK
MAYBAC35937.1 ACRO359370010 ACRO359370050 ACRO359370250
3-Formylphenylboronic acid 97%
3-Formylphenylboronic acid
Formel: C₇H₇BO₃
MW: 149.94 g/mol
Smeltepunkt: 100 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00161356
CAS-nummer: 87199-16-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige to light orange Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥96.0 %