α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 3,4-Dichlorobenzyl bromide
326160250 326161000
ACRO326160250EA 1300 NOK
ACRO326160250 ACRO326161000
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene 97%
α-Bromo-3,4-dichlorotoluene
Formel: C₇H₅BrCl₂
MW: 239,93 g/mol
Kokepunkt: 115…120 °C (1 mmHg)
Tetthet: 1,65 g/cm³
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00041363
CAS-nummer: 18880-04-1
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6050 to 1.6080 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %