(4-Bromfenyl)acetonitril 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Bromophenylacetonitrile, 4-Bromobenzyl cyanide
154480250 154481000
ACRO154480250EA 560 NOK
ACRO154480250 ACRO154481000
(4-Bromfenyl)acetonitril 99%
(4-Bromfenyl)acetonitril
Formel: C₈H₆BrN
MW: 196,05 g/mol
Kokepunkt: 286 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 47…49 °C
Flash punkt: 152 °C
MDL nummer: MFCD00001916
CAS-nummer: 16532-79-9
EINECS: 240-602-2
FN: 3439
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to light brown Crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 49 °C
GC ≥98.5 %