ω-Bromacetofenon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: α-Bromoacetophenone, Phenacyl bromide, 2-Bromoacetophenone
152010250 152011000 152015000
ACRO152010250EA 520 NOK
ACRO152010250 ACRO152011000 ACRO152015000
ω-Bromacetofenon 98%
ω-Bromacetofenon
Formel: (C₆H₅)C(O)CH₂Br
MW: 199,05 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 46…51 °C
Tetthet: 1,647 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000195
CAS-nummer: 70-11-1
EINECS: 200-724-9
FN: 2645
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,01386
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to green-brown Powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 46 to 51 °C
GC ≥97.5 %