3'-Bromoacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: m-Bromoacetophenone
106580250 106580050 106581000
ACRO106580250EA 505 NOK
ACRO106580250 ACRO106580050 ACRO106581000
3'-Bromoacetophenone 97%
3'-Bromoacetophenone
Formel: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Kokepunkt: 79…81 °C (2 mmHg)
Tetthet: 1,49 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000083
CAS-nummer: 2142-63-4
EINECS: 218-396-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5749 to 1.5769 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Residue after ignition ≤0.3 %
Specific optical rotation -45° to -51° (20°C, 589 nm) (c=10, 75% acetic acid)