4'-Bromoacetophenone for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
Warning
Synonymer: p-Bromoacetophenone, 1-(4-Bromophenyl)ethanone
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.21968.0025 8.21968.0100
8.21968.0025EA 454 NOK
8.21968.0025 8.21968.0100
4'-Bromoacetophenone for syntese, Sigma-Aldrich®
4'-Bromoacetophenone
Formel: C₈H₇BrO
MW: 199,05 g/mol
Kokepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 49…52 °C
Tetthet: 1,736 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >100 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000105
CAS-nummer: 99-90-1
EINECS: 202-799-3
FN: 2811
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,01387
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility (20 °C) practically insoluble
Melting Point 49 - 52 °C
Molar Mass 199.04 g/mol
Boiling Point 255 °C (1013 hPa)
Flash Point 100 °C