ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Bromo-3'-methoxyacetophenone, Bromomethyl m-methoxyphenyl ketone, 3-Methoxyphenacyl bromide, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-1-(3-methoxyphenyl)ethan-1-one, α-Bromo-3-methoxyacetophenone
151910100 151910250
ACRO151910100EA 1200 NOK
ACRO151910100 ACRO151910250
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone 97%
ω-Bromo-3-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 59…64 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000199
CAS-nummer: 5000-65-7
EINECS: 225-666-1
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow-green Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 59 to 64 °C
GC ≥96.0 %