ω-Bromo-4-methoxyacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-Methoxyphenacyl bromide, Bromomethyl p-methoxyphenyl ketone, α-Bromo-4-methoxyacetophenone, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-1-(4-methoxyphenyl)ethanone, 2-Bromo-4'-methoxyacetophenone
151900050 151900250 151901000
ACRO151900050EA 625 NOK
ACRO151900050 ACRO151900250 ACRO151901000
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone 98%
ω-Bromo-4-methoxyacetophenone
Formel: C₉H₉BrO₂
MW: 229,07 g/mol
Kokepunkt: 285 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 69…72 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00000201
CAS-nummer: 2632-13-5
EINECS: 220-118-8
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 69 to 72 °C
GC ≥97.5 %