ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: Bromomethyl p-fluorophenyl ketone, α-Bromo-4-fluoroacetophenone, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethan-1-one, 2-Bromo-4'-fluoroacetophenone, 4-Fluorophenacyl bromide, 2-Bromo-1-(4-fluorophenyl)ethanone
306290050 306290250
ACRO306290050EA 790 NOK
ACRO306290050 ACRO306290250
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone 98%
ω-Bromo-4-fluoroacetophenone
Formel: C₈H₆BrFO
MW: 217,04 g/mol
Kokepunkt: 150 °C (12 mmHg)
Smeltepunkt: 46…49 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00040830
CAS-nummer: 403-29-2
EINECS: 206-955-1
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to yellow to yellow-green to beige Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 45 to 50 °C
GC ≥96.0 %