2-Brombensylamin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (2-Bromophenyl)methanamine
350510050 350510250
ACRO350510050EA 1100 NOK
ACRO350510050 ACRO350510250
2-Brombensylamin 98%
2-Brombensylamin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00025572
CAS-nummer: 3959-05-5
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5880 to 1.5930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %