4-Brombensylamin 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
350530050 350530250
ACRO350530050EA 4450 NOK
ACRO350530050 ACRO350530250
4-Brombensylamin 97+%
4-Brombensylamin
Formel: C₇H₈BrN
MW: 186,05 g/mol
Smeltepunkt: 25 °C
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00047931
CAS-nummer: 3959-07-7
EINECS: 223-559-4
FN: 3259
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5860 to 1.5890 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.0 %