2-Bromobenzyl alcohol 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (2-Bromophenyl)methanol
180100100 180100250
ACRO180100100EA 555 NOK
ACRO180100100 ACRO180100250
2-Bromobenzyl alcohol 98%
2-Bromobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Kokepunkt: 255 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 78…82 °C
MDL nummer: MFCD00004600
CAS-nummer: 18982-54-2
EINECS: 242-719-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder or needles
Infrared spectrum Conforms
Melting point 78 to 82 °C
GC ≥97.5 %
HPLC ≥94 %