4-Bromobenzyl alcohol 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-Bromophenyl)methanol
181770100 181770500
ACRO181770100EA 705 NOK
ACRO181770100 ACRO181770500
4-Bromobenzyl alcohol 99%
4-Bromobenzyl alcohol
Formel: C₇H₇BrO
MW: 187,04 g/mol
Kokepunkt: 268 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 75…78 °C
MDL nummer: MFCD00004650
CAS-nummer: 873-75-6
EINECS: 212-851-7
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 75 to 78 °C
GC ≥94 %