2',4'-Dichloroacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2′,4′-Dichloroacetophenone
302430250 302432500
ACRO302430250EA 555 NOK
ACRO302430250 ACRO302432500
2',4'-Dichloroacetophenone 97%
2',4'-Dichloroacetophenone
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Kokepunkt: 247 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 29…34 °C
Tetthet: 1,32 g/cm³
Flash punkt: 131 °C
MDL nummer: MFCD00000581
CAS-nummer: 2234-16-4
EINECS: 218-780-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Colorless to yellow-brown Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 29 to 33 °C
GC ≥96.0 %