2'-Chloroacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2-Chlorophenyl)ethanone, o-Chloroacetophenone
179770250 179771000
ACRO179770250EA 670 NOK
ACRO179770250 ACRO179771000
2'-Chloroacetophenone 97%
2'-Chloroacetophenone
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Kokepunkt: 227 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,188 g/cm³
Flash punkt: 92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000560
CAS-nummer: 2142-68-9
EINECS: 218-397-6
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear light yellow to amber Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5420 to 1.5450 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %