3'-Chloropropiophenone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
276580250 276582500
ACRO276580250EA 530 NOK
ACRO276580250 ACRO276582500
3'-Chloropropiophenone 98%
3'-Chloropropiophenone
Formel: C₉H₉ClO
Kokepunkt: 124 °C (14 mmHg)
Smeltepunkt: 43…47 °C
Flash punkt: >110 °C
MDL nummer: MFCD00009925
CAS-nummer: 34841-35-5
EINECS: 252-242-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Crystalline solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 43 to 47 °C
GC ≥97.5 %