3'-Chloroacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: m-Chloroacetophenone, 1-(3-Chlorophenyl)ethanone
134840250 134841000
ACRO134840250EA 1350 NOK
ACRO134840250 ACRO134841000
3'-Chloroacetophenone 98%
3'-Chloroacetophenone
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Kokepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Tetthet: 1,19 g/cm³
Flash punkt: 105 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000593
CAS-nummer: 99-02-5
EINECS: 202-721-8
ADR: 6.1,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5480 to 1.5500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %