4'-Chloroacetophenone 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Chloroacetophenone
108540050 108542500 108540010
ACRO108540050EA 340 NOK
ACRO108540050 ACRO108542500 ACRO108540010
4'-Chloroacetophenone 98+%
4'-Chloroacetophenone
Formel: C₈H₇ClO
MW: 154,6 g/mol
Kokepunkt: 232 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 18 °C
Tetthet: 1,19 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000624
CAS-nummer: 99-91-2
EINECS: 202-800-7
ADR: 6.1,II
Merck Indeks: 13,02133
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to yellow Liquid after melting
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5539 to 1.5559 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %
Specific optical rotation -7° to -8.5° (20°C, 589 nm) (c=1.13, MeOH)