3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
314430050 314430250
ACRO314430050EA 865 NOK
ACRO314430050 ACRO314430250
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride 98%
3-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Kokepunkt: 149…150 °C (20 mmHg)
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 1,33 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000682
CAS-nummer: 63024-77-1
EINECS: 263-799-7
FN: 3265
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5740 to 1.5760 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %