4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
314440050 314440250
ACRO314440050EA 1050 NOK
ACRO314440050 ACRO314440250
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride 97%
4-(Chloromethyl)benzoyl chloride
Formel: C₈H₆Cl₂O
MW: 189,04 g/mol
Kokepunkt: 126…128 °C (6 mmHg)
Smeltepunkt: 29…33 °C
Tetthet: 1,3034 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: 92 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00053224
CAS-nummer: 876-08-4
EINECS: 212-881-0
FN: 3261
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light beige Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
GC ≥96.0 %