6-Chloro-m-toluic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
381970010 381970050
ACRO381970010EA 740 NOK
ACRO381970010 ACRO381970050
6-Chloro-m-toluic acid 98%
6-Chloro-m-toluic acid
Formel: C₈H₇ClO₂
MW: 170,6 g/mol
Smeltepunkt: 148…151 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00045798
CAS-nummer: 6342-60-5
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 148 to 151 °C
HPLC ≥97.5 %