α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 1-(Chloromethyl)-3,4-difluorobenzene, 3,4-Difluorobenzyl chloride, 4-(Chloromethyl)-1,2-difluorobenzene
384420050 384420250
ACRO384420050EA 1100 NOK
ACRO384420050 ACRO384420250
α-Chloro-3,4-difluorotoulene 98%
α-Chloro-3,4-difluorotoulene
Formel: C₇H₅ClF₂
MW: 162,57 g/mol
MDL nummer: MFCD00236218
CAS-nummer: 698-80-6
FN: 3261
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4920 to 1.4940 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %