4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 5-Amino-2-chloro-α,α,α-trifluorotoluene, 1-Amino-4-chloro-3-(trifluoromethyl)benzene, 4-Chloro-α,α,α-trifluoro-m-toluidine, 5-Amino-2-chlorobenzotrifluoride
103370250 103371000 103370050
ACRO103370250EA 930 NOK
ACRO103370250 ACRO103371000 ACRO103370050
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline 99%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formel: C₇H₅ClF₃N
MW: 195,57 g/mol
Kokepunkt: 85 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 34…38 °C
Flash punkt: 134 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007846
CAS-nummer: 320-51-4
EINECS: 206-277-6
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to pink to light orange Crystalline powder or low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 34 to 38 °C
GC ≥98.5 %