2-klorbensylamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (2-Chlorophenyl)methanamine
108780250 108781000
ACRO108780250EA 660 NOK
ACRO108780250 ACRO108781000
2-klorbensylamin 97%
2-klorbensylamin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokepunkt: 103…104 °C (11 mmHg)
Tetthet: 1,17 g/cm³
Flash punkt: 88 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008108
CAS-nummer: 89-97-4
EINECS: 201-955-8
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5610 to 1.5640 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %