3-klorbensylamin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (3-Chlorophenyl)methanamine
297570050 297570250
ACRO297570050EA 840 NOK
ACRO297570050 ACRO297570250
3-klorbensylamin 98%
3-klorbensylamin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokepunkt: 110…112 °C (17 mmHg)
Tetthet: 1,15 g/cm³
Flash punkt: 98 °C
MDL nummer: MFCD00040752
CAS-nummer: 4152-90-3
EINECS: 223-985-0
FN: 2735
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5575 to 1.5605 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %