4-klorbensylamin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (4-Chlorophenyl)methanamine
108790025 108790500 108790250 108791000
ACRO108790025EA 375 NOK
ACRO108790025 ACRO108790500 ACRO108790250 ACRO108791000
4-klorbensylamin 98%
4-klorbensylamin
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokepunkt: 215 °C (760 mmHg)
Tetthet: 1,16 g/cm³
Flash punkt: 90 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008121
CAS-nummer: 104-86-9
EINECS: 203-245-3
FN: 2922
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5576 to 1.5610 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Color scale ≤50 APHA