4-Chloro-o-toluidine 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 2-Amino-5-chlorotoluene, 4-Chloro-2-methylaniline, 4-Chloro-o-toluidine, Fast Red TR Base
109370050 109371000
ACRO109370050EA 555 NOK
ACRO109370050 ACRO109371000
4-Chloro-o-toluidine 98%
4-Chloro-o-toluidine
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 29…30 °C
Tetthet: 1,19 g/cm³
Flash punkt: 124 °C
MDL nummer: MFCD00007842
CAS-nummer: 95-69-2
EINECS: 202-441-6
FN: 2239
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear brown Liquid (May darken on storage)
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5845 to 1.5865 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Insoluble matter ≤0.01 %