4-Chloro-m-toluidine 98+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Chloro-3-methylaniline, 5-Amino-2-chlorotoluene
383680050 383680250
ACRO383680050EA 805 NOK
ACRO383680050 ACRO383680250
4-Chloro-m-toluidine 98+%
4-Chloro-m-toluidine
Formel: C₇H₈ClN
MW: 141,6 g/mol
Kokepunkt: 241 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 83…84 °C
MDL nummer: MFCD00066332
CAS-nummer: 7149-75-9
FN: 2239
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 83 to 84 °C
GC ≥98.0 %