Bensoyl isotiocyanat 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
314630050 314630500
ACRO314630050EA 695 NOK
ACRO314630050 ACRO314630500
Bensoyl isotiocyanat 98%
Bensoyl isotiocyanat
Formel: C₈H₅NOS
MW: 163,2 g/mol
Kokepunkt: 128…131 °C (15 mmHg)
Smeltepunkt: –1 °C
Tetthet: 1,21 g/cm³
Flash punkt: >110 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00004815
CAS-nummer: 532-55-8
EINECS: 208-540-0
FN: 2810
ADR: 6.1,III
Merck Indeks: 13,01115
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to orange-brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.6350 to 1.6385 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %