2'-Nitroacetophenone 95%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: o-Nitroacetophenone, 1-(2-Nitrophenyl)ethanone
128320025 128320200
ACRO128320025EA 405 NOK
ACRO128320025 ACRO128320200
2'-Nitroacetophenone 95%
2'-Nitroacetophenone
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Kokepunkt: 159 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: 28…30 °C
Tetthet: 1,24 g/cm³ (20 °C)
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00007144
CAS-nummer: 577-59-3
EINECS: 209-414-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Orange to brown Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥88 %
Stabilizer 0.05 % BHT