3'-Nitroacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Synonymer: m-Nitroacetophenone
128331000 128335000
ACRO128331000EA 395 NOK
ACRO128331000 ACRO128335000
3'-Nitroacetophenone 98%
3'-Nitroacetophenone
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165.15 g/mol
Kokepunkt: 202
Smeltepunkt: 76…79 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007259
CAS-nummer: 121-89-1
EINECS: 204-504-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green to yellow-brown Crystalline powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
GC ≥97.5 %