4'-Nitroacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: p-Nitroacetophenone, 1-(4-Nitrophenyl)ethanone
128340050 128341000 128340010
ACRO128340050EA 485 NOK
ACRO128340050 ACRO128341000 ACRO128340010
4'-Nitroacetophenone 97%
4'-Nitroacetophenone
Formel: C₈H₇NO₃
MW: 165,15 g/mol
Kokepunkt: 202 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 76…80 °C
Flash punkt: 149 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00007355
CAS-nummer: 100-19-6
EINECS: 202-827-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 76 to 80 °C
Water ≤0.6 %
GC ≥96.0 %
Free acid ≤0.2 % (as 4-Nitrobenzoic acid)