3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 3,4-Dimethoxyacetophenone, 1-(3,4-Dimethoxyphenyl)ethanone
168850250 168851000 168855000
ACRO168850250EA 530 NOK
ACRO168850250 ACRO168851000 ACRO168855000
3',4'-Dimethoxyacetophenone 98%
3',4'-Dimethoxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Kokepunkt: 286…288 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 48…52 °C
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008737
CAS-nummer: 1131-62-0
EINECS: 214-468-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 48 to 52 °C
GC ≥97.5 %