2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dimethoxyphenyl)ethanone
115340250 115341000 115340050
ACRO115340250EA 765 NOK
ACRO115340250 ACRO115341000 ACRO115340050
2',5'-Dimethoxyacetophenone 99%
2',5'-Dimethoxyacetophenone
Formel: C₁₀H₁₂O₃
MW: 180,2 g/mol
Kokepunkt: 155…158 °C (11 mmHg)
Smeltepunkt: 18…20 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³
Flash punkt: >112 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00008728
CAS-nummer: 1201-38-3
EINECS: 214-858-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear yellow to yellow-green Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5421 to 1.5441 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %