3'-Hydroxyacetophenone 99+%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
411910050 411911000
ACRO411910050EA 300 NOK
ACRO411910050 ACRO411911000
3'-Hydroxyacetophenone 99+%
3'-Hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Kokepunkt: 296
Smeltepunkt: 94…97 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002298
CAS-nummer: 121-71-1
EINECS: 204-494-0
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Beige to light brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 94 to 97 °C
GC ≥99.0 %