4'-Hydroxyacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Fisher Scientific
Warning
150400050 150401000 150405000
ACRO150400050EA 435 NOK
ACRO150400050 ACRO150401000 ACRO150405000
4'-Hydroxyacetophenone 98%
4'-Hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136.15 g/mol
Kokepunkt: 147…148 °C (3 mmHg)
Smeltepunkt: 107…111 °C
Flash punkt: 166 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002359
CAS-nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 107 to 111 °C
GC ≥97.5 %