4'-Hydroxyacetophenone for syntese, Sigma-Aldrich®
Leverandør: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.04311.0100 8.04311.0250
8.04311.0100EA 478 NOK
8.04311.0100 8.04311.0250
4'-Hydroxyacetophenone for syntese, Sigma-Aldrich®
4'-Hydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₂
MW: 136,15 g/mol
Kokepunkt: 313 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 105…108 °C
Tetthet: 1,139 g/cm³ (25 °C)
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002359
CAS-nummer: 99-93-4
EINECS: 202-802-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Solubility 9.9 g/l (22 °C)
Melting Point 105 - 108 °C
Molar Mass 136.15 g/mol
Flash Point 166 °C
Synonyms 4-Acetylphenol
Hill Formula C8H8O2
Chemical Formula 4-(OH)C6H4COCH3