2',6'-Dihydroxyacetophenone 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,6-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,6-Dihydroxyacetophenone
114820100 114820500
ACRO114820100EA 920 NOK
ACRO114820100 ACRO114820500
2',6'-Dihydroxyacetophenone 99%
2',6'-Dihydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 156…159 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00002270
CAS-nummer: 699-83-2
EINECS: 211-833-6
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to light beige Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 155 to 158 °C
HPLC ≥98.5 %
Clarity of solution Passes test