2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2,4-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 2,4-Dihydroxyacetophenone
114800050 114801000 114805000
ACRO114800050EA 395 NOK
ACRO114800050 ACRO114801000 ACRO114805000
2',4'-Dihydroxyacetophenone 98%
2',4'-Dihydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 336 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 143…147 °C
Tetthet: 1,18 g/cm³
MDL nummer: MFCD00002279
CAS-nummer: 89-84-9
EINECS: 201-945-3
Merck Indeks: 12,08308
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Off-white to pink to brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 143 to 147 °C
HPLC ≥97.5 %