2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethan-1-one, 1-(2,5-Dihydroxyphenyl)ethanone, 2,5-Dihydroxyacetophenone
114810050 114810250
ACRO114810050EA 440 NOK
ACRO114810050 ACRO114810250
2',5'-Dihydroxyacetophenone 97%
2',5'-Dihydroxyacetophenone
Formel: C₈H₈O₃
MW: 152,15 g/mol
Kokepunkt: 296 °C (1013 hPa)
Smeltepunkt: 203…208 °C
MDL nummer: MFCD00002343
CAS-nummer: 490-78-8
EINECS: 207-716-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to yellow-green Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 203 to 208 °C (Dec)
HPLC ≥96.0 %
Clarity of solution passes test