4-tert-Butylbenzoyl chloride 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: 4-tert-Butylbenzoylchloride
169100050 169100250 169101000
ACRO169100050EA 380 NOK
ACRO169100050 ACRO169100250 ACRO169101000
4-tert-Butylbenzoyl chloride 98%
4-tert-Butylbenzoyl chloride
Formel: C₁₁H₁₃ClO
MW: 196,68 g/mol
Kokepunkt: 135 °C (20 mmHg)
Tetthet: 1 g/cm³
Flash punkt: 87 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000695
CAS-nummer: 1710-98-1
EINECS: 216-973-1
FN: 2922
ADR: 8,II
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5354 to 1.5374 (20°C, 589 nm)
Titration RCOCl ≥97.5 %