3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (3-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid, (3-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, 3-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, Dihydroxy(3-(trifluoromethyl)phenyl)borane
AC35975.1 AC35975.10 359750010 359750050
MAYBAC35975.1EA 0 NOK
MAYBAC35975.1 MAYBAC35975.10 ACRO359750010 ACRO359750050
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 97+%
3-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189,93 g/mol
Smeltepunkt: 160…165 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151854
CAS-nummer: 1423-26-3
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to light yellow Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 161 to 167 °C
HPLC ≥97.0 %