4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-(Trifluoromethyl)benzeneboronic acid, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)metaboric acid, Dihydroxy(4-(trifluoromethyl)phenyl)borane, (4-(Trifluoromethyl)phenyl)boronic acid
359765000 359760050
ACRO359765000EA 440 NOK
ACRO359765000 ACRO359760050
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid 98%
4-(Trifluoromethyl)phenylboronic acid
Formel: C₇H₆BF₃O₂
MW: 189,93 g/mol
Smeltepunkt: 245…250 °C
Lagringstemperatur: Kjøleskap
MDL nummer: MFCD00151855
CAS-nummer: 128796-39-4
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance White to off-white Powder
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥97.5 %