α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 2-(Trifluoromethyl)benzaldehyde
232680250 232681000
ACRO232680250EA 1425 NOK
ACRO232680250 ACRO232681000
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde 97%
α,α,α-Trifluoro-2-tolualdehyde
Formel: C₈H₅F₃O
MW: 174,12 g/mol
Kokepunkt: 70…71 °C (16 mmHg)
Smeltepunkt: –40 °C
Tetthet: 1,32 g/cm³
Flash punkt: 61 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00003337
CAS-nummer: 447-61-0
EINECS: 207-185-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4650 to 1.4670 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %