(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 4-Fluorobenzyl cyanide, 4-Fluorophenylacetonitrile
146720250 146721000
ACRO146720250EA 705 NOK
ACRO146720250 ACRO146721000
(4-Fluorophenyl)acetonitrile 99%
(4-Fluorophenyl)acetonitrile
Formel: C₈H₆FN
MW: 135,14 g/mol
Kokepunkt: 119…120 °C (18 mmHg)
Smeltepunkt: 86 °C
Tetthet: 1,126 g/cm³
Flash punkt: 108 °C
MDL nummer: MFCD00001917
CAS-nummer: 459-22-3
EINECS: 207-286-8
FN: 3276
ADR: 6.1,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4990 to 1.5020 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %