4'-Fluoracetofenon 99%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Fluorophenyl)ethanone, p-Fluoroacetophenone
119260250 119261000 119265000
ACRO119260250EA 460 NOK
ACRO119260250 ACRO119261000 ACRO119265000
4'-Fluoracetofenon 99%
4'-Fluoracetofenon
Formel: C₈H₇FO
MW: 138,14 g/mol
Kokepunkt: 196 °C (760 mmHg)
Smeltepunkt: 4 °C
Tetthet: 1,13 g/cm³
Flash punkt: 71 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00000354
CAS-nummer: 403-42-9
EINECS: 206-960-9
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5090 to 1.5120 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %