2,4-Difluorbensylamin 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Danger
Synonymer: (2,4-Difluorophenyl)methanamine
305660010 305660050 305660250
ACRO305660010EA 195 NOK
ACRO305660010 ACRO305660050 ACRO305660250
2,4-Difluorbensylamin 98%
2,4-Difluorbensylamin
Formel: C₇H₇F₂N
MW: 143,14 g/mol
Kokepunkt: 82…84 °C (15 mmHg)
Tetthet: 1,2 g/cm³
Flash punkt: 68 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00010142
CAS-nummer: 72235-52-0
EINECS: 276-502-0
FN: 2735
ADR: 8,III
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4900 to 1.4930 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %