4-(Trifluormetoksy)bensylamin 97%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: (4-(Trifluoromethoxy)phenyl)methanamine
297700010 297700050
ACRO297700010EA 645 NOK
ACRO297700010 ACRO297700050
4-(Trifluormetoksy)bensylamin 97%
4-(Trifluormetoksy)bensylamin
Formel: C₈H₈F₃NO
MW: 191,15 g/mol
Kokepunkt: 57…60 °C (10 mmHg)
Tetthet: 1,25 g/cm³
Flash punkt: 77 °C
MDL nummer: MFCD00061237
CAS-nummer: 93919-56-3
EINECS: 300-040-1
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4510 to 1.4530 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %