4'-Iodacetofenon 98%
Leverandør: Thermo Scientific
Warning
Synonymer: 1-(4-Iodophenyl)ethan-1-one, p-Iodoacetophenone, 1-(4-Iodophenyl)ethanone
278890250 278890050
ACRO278890250EA 1775 NOK
ACRO278890250 ACRO278890050
4'-Iodacetofenon 98%
4'-Iodacetofenon
Formel: C₈H₇IO
MW: 246,05 g/mol
Kokepunkt: 145 - 150 °C (20 -rr)
Smeltepunkt: 82…89 °C
Lagringstemperatur: Romtemperatur
MDL nummer: MFCD00045320
CAS-nummer: 13329-40-3
EINECS: 236-372-8
Bestill nå
Spesifikasjon Testresultater
Appearance Yellow to brown Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 82 to 89 °C
GC ≥97.5 %